Merck
GF83032703
Constantan - resistance alloy, Cu55Ni45
10m wire, 0.05mm diameter, annealed
Synonym(e):
CU045120
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 830-327-03
L × Durchm.
10 m × 0.05 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)