Merck
GF82589215
Aluminum/Copper metal matrix composite
tube, Al77.9%/SiC17.8%/Cu 3.3%/Mg 1.2%/Mn 0.4%, outside diameter 25.4 mm, length 1000 mm, wall thickness 1.0 mm
Synonym(e):
AL427250
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 825-892-15
Länge
1000 mm
AD
25.4 mm
Wandstärke
1.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)