Merck
GF82437789
Polyphenylsulfone
(PPSU), rod, diam. 12.7 mm, L 100 mm, black
Synonym(e):
SU337912
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 824-377-89
Länge
100 mm
Durchmesser
12.7 mm
Farbe
black
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF82437789-2EA4061825028989
GF82437789-10EA4061825028965
GF82437789-1EA4061825028972
GF82437789-5EA4061825028996