Merck
GF81957381
Nickel/Cobalt
powder, Ni97%/Co 3%, 50 mean particle size (micron), condition gas atomized, weight 50 g
Synonym(e):
NE296011
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 819-573-81
Gewicht
50 g
Mittlere Partikelgröße
50 (micron)
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)