Merck
GF81718689
Cadmium selenide
lump, 15 mm max. lump size, weight 50 g
Synonym(e):
CD516100
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Form
lumps
Hersteller/Markenname
Goodfellow 817-186-89
Gewicht
50 g
Max. Stückgröße
15 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Kidney,Bone
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)