Wichtige Dokumente
GF80595793
Beryllium
wire reel, 5m, diameter 0.05mm, annealed and clean, 99.7%
Synonym(e):
Beryllium
About This Item
Assay
99.7%
Form
wire
Selbstzündungstemp.
1198 °F
Hersteller/Markenname
Goodfellow 805-957-93
Widerstandsfähigkeit
4.46 μΩ-cm, 20°C
L × Durchm.
5 m × 0.05 mm
bp
2970 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1278 °C (lit.)
Dichte
1.85 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Be]
InChI
1S/Be
InChIKey
ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)