Wichtige Dokumente
GF80583701
Gold
insulated wire, 5m, conductor diameter 0.05mm, insulation thickness 0.009mm, PTFE (polytetrafluoroethylene) insulation, 99.99%
Synonym(e):
Gold, AU005835
About This Item
Assay
99.99%
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 805-837-01
Widerstandsfähigkeit
2.05 μΩ-cm, 0°C
L × Durchm. × Dicke
5 m × 0.05 mm × 0.009 mm
bp
2808 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1063 °C (lit.)
Dichte
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Au]
InChI
1S/Au
InChIKey
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)