Merck
GF80126197
Gold-iron alloy, Au99.93Fe0.07
0.2m wire, 0.025mm diameter, annealed
Synonym(e):
AU075125
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 801-261-97
L × Durchm.
0.2 m × 0.025 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF80126197-1EA4061825452371