Merck
GF79919803
Hastelloy® C276 - heat resisting alloy, Ni57Mo17Cr16FeWMn
5m wire, 0.5mm diameter, hard
Synonym(e):
NI145150
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 799-198-03
L × Durchm.
5 m × 0.5 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)