Merck
GF79879752
Silicon carbide - reaction bonded
tube, outside diameter 10.0 mm, length 150 mm, wall thickness 2.8 mm
Synonym(e):
SI647250
About This Item
UNSPSC-Code:
11101521
NACRES:
NA.23
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 798-797-52
Länge
150 mm
AD
10.0 mm
Wandstärke
2.8 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)