GF79351634
Tin oxide
powder, 150 max. part. size (micron), weight 500 g
Synonym(e):
SN516010
Empfohlene Produkte
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 793-516-34
Gewicht
500 g
Max. Partikelgröße
150 (micron)
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)