Merck
GF78271500
Iron-Chromium-Aluminum alloy, Fe81Cr16Al3
powder, 45micron max. particle size, atomized, 100g
Synonym(e):
FK186010
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 782-715-00
Gewicht
100 g
Max. Partikelgröße
45 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)