GF78112931
Nitinol
wire, Ni55%/Ti45%, length 10 m, 0.125 mm diameter, condition shape-memory alloy
Synonym(e):
NI205040
Empfohlene Produkte
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 781-129-31
Länge
10 m
Durchmesser
0.125 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)