GF77949590
Fecralloy® - iron/chromium
foil, thickness 0.05 mm, Fe72.8%/Cr22%/Al 5%/Y 0.1%/Zr 0.1%, size 250 × 250 mm, temper as rolled
Synonym(e):
FE080251
Empfohlene Produkte
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 779-495-90
Größe
250 × 250 mm
Dicke
0.05 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Fecralloy is a registered trademark of SANDVIK INTELLECTUAL PROPERTY AB
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)