GF77618414
Palladium
foil, not light tested, 100x100mm, thickness 0.02mm, as rolled, 99.95%
Synonym(e):
Palladium, PD000255
About This Item
Assay
99.95%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 776-184-14
Widerstandsfähigkeit
9.96 μΩ-cm, 20°C
Größe × Dicke
100 x 100 mm × 0.02 mm
bp
2970 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1554 °C (lit.)
Dichte
12.02 g/cm3 (lit.)
SMILES String
[Pd]
InChI
1S/Pd
InChIKey
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)