GF77588162
Silicon carbide - reaction bonded
tube, outside diameter 10.0 mm, length 59 mm, wall thickness 2.8 mm
Synonym(e):
SI647250
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101521
NACRES:
NA.23
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 775-881-62
Länge
59 mm
AD
10.0 mm
Wandstärke
2.8 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)