Merck
GF77215462
Nickel-iron alloy, Ni80Fe20
200g lump, 5mm max. lump size, pellets
Synonym(e):
NI296101
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Form
pellets
Hersteller/Markenname
Goodfellow 772-154-62
Gewicht
200 g
Max. Stückgröße
5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)