Wichtige Dokumente
GF76996984
Kohlenstoff
rod, 150mm, diameter 3.0mm, graphite, 100%
Synonym(e):
Aktivkohle
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Assay
100%
Form
rod
Selbstzündungstemp.
842 °F
Hersteller/Markenname
Goodfellow 769-969-84
Widerstandsfähigkeit
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
L × Durchm.
150 mm × 3.0 mm
mp (Schmelzpunkt)
3550 °C (lit.)
SMILES String
[C]
InChI
1S/C
InChIKey
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF76996984-2EA | 4061829521820 |
GF76996984-10EA | 4061829490720 |
GF76996984-1EA | 4061825411422 |
GF76996984-5EA | 4061829572099 |