GF76886285
Nickel/Iron
powder, Ni81%/Fe19%, 45 max. part. size (micron), weight 100 g, condition atomized
Synonym(e):
NJ016020
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 768-862-85
Gewicht
100 g
Max. Partikelgröße
45 (micron)
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Respiratory Tract,Skin
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)