Merck
GF75597834
Stainless steel - AISI 321
wire, Fe/Cr18%/Ni 9%/Ti%, length 50 m, 0.5 mm diameter, temper annealed
Synonym(e):
FE215150
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 755-978-34
Länge
50 m
Durchmesser
0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF75597834-1EA4061821151261