Merck
GF75551700
Quartz - fused
powder, 45 max. part. size (micron), weight 50 g
Synonym(e):
SI616010
About This Item
UNSPSC-Code:
11101503
NACRES:
NA.23
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 755-517-00
Gewicht
50 g
Max. Partikelgröße
45 (micron)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)