Merck
GF75473062
Chromium-nickel alloy, Cr50Ni50
powder, 420micron max. particle size, 200g
Synonym(e):
CR026010
About This Item
UNSPSC-Code:
12141709
NACRES:
NA.23
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 754-730-62
Gewicht
200 g
Max. Partikelgröße
420 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)