GF75000349
T2 - thermocouple alloy, Ni95(Al+Mn+Si)5
rod, 100mm x 12mm diameter, as drawn
Synonym(e):
NI107930
Alle Fotos(1)
About This Item
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 750-003-49
L × Durchm.
100 mm × 12 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)