GF74346510
Polyamide - Nylon 6, 6
(PA 6,6), rod, diam. 1.6 mm, L 600 mm
Synonym(e):
AM327901
Empfohlene Produkte
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 743-465-10
Länge
600 mm
Durchmesser
1.6 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)