Wichtige Dokumente
GF74340345
Silizium
powder, 150 max. part. size (micron), weight 1000 g, purity 97.5%
Synonym(e):
SI006010
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97.5%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 743-403-45
Gewicht
1000 g
Max. Partikelgröße
150 (micron)
bp
2355 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1410 °C (lit.)
Dichte
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Si]
InChI
1S/Si
InChIKey
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 2
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)