GF73280246
Aluminiumoxid
granule, 2 mm nominal granule size, weight 50 g, purity 99.99%
Synonym(e):
AL606300
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11181511
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Assay
99.99%
Form
granular
Hersteller/Markenname
Goodfellow 732-802-46
Gewicht
50 g
Nominale Korngröße
2 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)