GF73172044
Tungsten-copper alloy, W72Cu28
200mm rod, 6.25mm diameter
Synonym(e):
W 117920
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 731-720-44
L × Durchm.
200 mm × 6.25 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)