Merck
GF72906127
Stainless steel - AISI 304l
wire, Fe/Cr18%/Ni10%, length 200 m, 0.5 mm diameter, temper hard
Synonym(e):
FA145116
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 729-061-27
Länge
200 m
Durchmesser
0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)