GF72897430
Polyoxymethylene/Acetal Copolymer - 10% Carbon Fiber Reinforced
(POMC - 10% CFR), granule, 3 mm nominal granule size, weight 200 g, black
Synonym(e):
OX336310
Empfohlene Produkte
Form
granular
Hersteller/Markenname
Goodfellow 728-974-30
Gewicht
200 g
Farbe
black
Nominale Korngröße
3 mm