GF72847558
Silver-zirconium-copper alloy, Ag97Zr2Cu1
powder, 45micron max. particle size, atomized, 100g
Synonym(e):
AA146010
Empfohlene Produkte
Form
powder (atomized)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 728-475-58
Gewicht
100 g
Max. Partikelgröße
45 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)