GF72313950
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
50m wire, 1.0mm diameter, as drawn
Synonym(e):
FE045400
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 723-139-50
L × Durchm.
50 m × 1.0 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF72313950-1EA | 4061825435596 |