GF72212745
Platinum-rhodium alloy, Pt90Rh10
2m wire, 0.05mm diameter, annealed
Synonym(e):
PT015120
Alle Fotos(1)
About This Item
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 722-127-45
L × Durchm.
2 m × 0.05 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)