Merck
GF71365451
Aluminiumoxid
tube, outside diameter 2.5 mm, length 150 mm, wall thickness 0.6 mm
Synonym(e):
AL607050
About This Item
UNSPSC-Code:
11181511
NACRES:
NA.23
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 713-654-51
Länge
150 mm
AD
2.5 mm
Wandstärke
0.6 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)