Merck
GF70726204
Polyetheretherketone
(PEEK), film, thickness 0.006 mm, size 150 × 150 mm, transparent pale amber
Synonym(e):
EK301006
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 707-262-04
Größe
150 × 150 mm
Dicke
0.006 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF70726204-20EA4061825005041
GF70726204-10EA4061825005027
GF70726204-1EA4061825005034
GF70726204-2EA4061825005058
GF70726204-5EA4061825005065