GF70583968
Polycarbonate
(PC), tube, outside diameter 9.5mm, L 1000 mm, wall thickness 1.5 mm
Synonym(e):
CT307400
Empfohlene Produkte
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 705-839-68
Länge
1000 mm
Wandstärke
1.5 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)