GF70180714
Stainless Steel - AISI 410 alloy, FeCr12.5
200mm rod, 9.5mm diameter
Synonym(e):
FE267920
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 701-807-14
L × Durchm.
200 mm × 9.5 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)