GF69897571
Platinum/Rhodium
wire, 0.38 mm diameter, Pt90%/Rh10%, length 0.2 m, temper annealed
Synonym(e):
PT015148
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 698-975-71
Länge
0.2 m
Durchmesser
0.38 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF69897571-1EA | 4061821150370 |