GF69842065
Stainless Steel - AISI 302 alloy, FeCr18Ni8
25m wire, 0.05mm diameter, hard
Synonym(e):
FE205116
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 698-420-65
L × Durchm.
25 m × 0.05 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)