Wichtige Dokumente
GF69763977
Vanadium
wire reel, 0.2m, diameter 0.1mm, as drawn, 99.8%
Synonym(e):
Vanadium
About This Item
Dampfdruck
8 mmHg ( 20 °C)
Assay
99.8%
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 697-639-77
Widerstandsfähigkeit
24.8-26.0 μΩ-cm, 20°C
L × Durchm.
0.2 m × 0.1 mm
bp
3380 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1890 °C (lit.)
Dichte
6.11 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[V]
InChI
1S/V
InChIKey
LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)