GF69312427
Tellurium
powder, 75 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 99.5%
Synonym(e):
TE006010
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.5%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 693-124-27
Gewicht
100 g
Max. Partikelgröße
75 (micron)
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 4 - Lact. - Repr. 1B - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)