GF69268067
Polycarbonate
(PC), rod, diam. 12 mm, L 500 mm, black
Synonym(e):
CT307912
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 692-680-67
Länge
500 mm
Durchmesser
12 mm
Farbe
black
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF69268067-1EA | 4061825066639 |
GF69268067-2EA | 4061825066646 |
GF69268067-5EA | 4061825066653 |