Wichtige Dokumente
GF68780627
Gadolinium
foil, thickness 0.05 mm, size 25 × 25 mm, purity 99%
Synonym(e):
GD000235
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 687-806-27
Widerstandsfähigkeit
126 μΩ-cm, 20°C
Größe
25 × 25 mm
Dicke
0.05 mm
bp
3273 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1313 °C (lit.)
Dichte
7.886 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Gd]
InChI
1S/Gd
InChIKey
UIWYJDYFSGRHKR-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Water-react 3
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF68780627-1EA | 4061821088727 |
GF68780627-2EA | 4061821088734 |