Merck
GF68680626
Hastelloy® C276 - heat resisting alloy, Ni57Mo17Cr16FeWMn
200m wire, 0.1mm diameter, hard
Synonym(e):
NI145120
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 686-806-26
L × Durchm.
200 m × 0.1 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF68680626-1EA4061825441764