GF67601055
Inconel® alloy 600 - heat resisting alloy, Ni72Cr16Fe8
rod, 200mm x 40mm diameter, annealed
Synonym(e):
NI027940
Empfohlene Produkte
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 676-010-55
L × Durchm.
200 mm × 40 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)