GF66697240
Nickel/Iron
rod, 2 mm diameter, Ni52%/Fe48%, length 1000 mm, temper annealed
Synonym(e):
NI197910
Größe auswählen
Größe auswählen
About This Item
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 666-972-40
Länge
1000 mm
Durchmesser
2 mm
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)