GF66609973
Stainless Steel - AISI 302 alloy, FeCr18Ni8
foil, 15mm disks, 0.1mm thickness, hard
Synonym(e):
FE200270
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352300
NACRES:
NA.23
Form
foil (disks - hard)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 666-099-73
Größe × Dicke
15 mm × 0.1 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)