Merck
GF66191610
T1 - thermocouple alloy, Ni90Cr10
500m wire, 0.25mm diameter, annealed
Synonym(e):
NI095140
About This Item
UNSPSC-Code:
12352300
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 661-916-10
L × Durchm.
500 m × 0.25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)