GF66018157
Permendur 49 alloy, Co49Fe49V2
foil, 25 x 25mm, 0.1mm thickness, as rolled
Synonym(e):
CO150240
Alle Fotos(1)
About This Item
Form
foil (temper - as rolled)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 660-181-57
Größe × Dicke
25 mm × 25 mm × 0.1 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)