Merck
GF65974203
Nickel silver alloy, Cu45Zn43Ni10Pb2
500mm rod, 6.35mm diameter
Synonym(e):
CZ047910
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 659-742-03
L × Durchm.
500 mm × 6.35 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)