GF65715037
Monel® alloy 400, Ni65Cu33Fe2
foil, 0.5m coil, 0.030mm thickness, annealed
Synonym(e):
NI110251
Empfohlene Produkte
Form
annealed
foil (coil)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 657-150-37
Größe × Dicke
0.5 m × 0.030 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
Monel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)